Helmasker, 6000-serien
Leverantör: 3M
6700S 6800M 6900L
113-0244EA 5450 SEK
113-0244 111-0206 111-0207
Helmasker, 6000-serien
Masker Andningsskydd, återanvändbara Heltäckande ansiktsmasker
Helmask med låg vikt för maximal komfort. Den är tillverkad i ett mjukt, icke allergiframkallande material och med central utandningsventil
  • Filter med bajonettfattning i 6000-/2000-serien används
  • Stor lins med repskyddsbeläggning ger utmärkt, klart, brett synfält
  • Cool Flow® utandningsventilen är utformad för att underlätta andningen och för att minska ansamlingen av värme och fukt i ansiktsdelen
  • Ansiktsskydd med lågt underhållsbehov: kan plockas isär, rengöras och återanvändas många gånger
  • Inga reservdelar behövs utom filter och filterhållare
Vikt: 400 g
EN 136
Weight: 400 g
Certifikat: SS-EN 136
Beställningsinformation: Levereras utan filter, beställs separat