Halvmask, serie 7700
Leverantör: Honeywell Safety
N65770033 N65770032 N65770031
111-0289EA 540 SEK
111-0289 111-0290 111-0291
Halvmask, serie 7700
Masker Andningsskydd, återanvändbara Halvtäckande masker
Mjuk, hypo-allergenisk silikon halvmasker. Utbytbara patroner och filter ger luftrenande skydd för en mängd olika applikationer. Direkt patron-till-ansiktsdel anslutning eliminerar packningar och patronbehållare.
  • Mjuk silikon gör dessa masker tätt åtsittande och komfortabla
  • Tätt åtsittande medan vaggupphängningssystemet lindrar tryckpunkter
  • Kan användas med säkerhetsglasögon
Certifikat: NIOSH godkänd för slag och penetreringsmotstånd när den används med North Safety patroner och/eller filter.
Beställningsinformation: Patroner och filter måste beställas separat