Halvmask, Valuair
Leverantör: HONEYWELL SAFETY
1001575 1001573 1001574 1001576
111-3525EA 830 SEK
111-3525 111-3520 111-3524 111-1348
Halvmask, Valuair
Masker Andningsskydd, återanvändbara Halvtäckande masker
Återanvändbar halvmask.
Economy: Silikonfri halvmask, med yta som kombinerar bekvämlighet och utomordentlig ogenomtränglighet för skydd av ansiktet.
Premier: Halvmask tillverkad i mjuk silikon för god flexibilitet, bekvämlighet och motståndskraft
Svettevakueringshål för att förebygga hudirritation
Förenklad fästmekanism.
  • Dubbelt sidofiltersystem säkerställer förbättrad sikt
  • Lätt och säker påtagning med 'click-fit'-mekanism
Filterfattning: dubbel bajonett
Economy: 109 g; Premier: 140 g
Filterfattning: dubbel bajonett
Vikt: 109 g (storlek M)
Certifikat: EN 140
Beställningsinformation: Valuair half masks are designed for use with the Sperian range of filter cartridges (111-3540, 111-3528, 111-3529, 111-3530, 111-0247).