Partikelfiltrerande halvmasker, engångs, FFP1/FFP2/FFP3
Leverantör: 3M
9914 9926 9928 9913 9936 9922
111-8935EA 1200 SEK
111-8935 111-8938 111-0030 111-0031 111-0452 111-0917
Partikelfiltrerande halvmasker, engångs, FFP1/FFP2/FFP3
Masker Andningsskydd, engångs Andningsskydd, partiklar
This range provides lightweight, effective, comfortable and hygienic protection from dust and aerosols.
  • Konvex form, konstruktion med 2 band, skumkuddar för näsryggen samt näsbygel för säker passform på alla ansiktsformer
  • Patenterad 3M™ Cool Flow™-ventil på modellerna 9914, 9922, 9926, 9928 och 9936, och det formbeständiga skalet finns på alla modellerna
  • Inget dyrt eller tidsödande underhåll krävs
The masks also protect against low concentrations (nuisance levels) of organic fumes or acid gases such as sulphur dioxide or hydrogen fluoride, below theMore Product Information