Partikelfiltrerande halvmasker, engångs, FFP1/FFP2/FFP34000-serien
Leverantör: HONEYWELL SAFETY
1005605 1005608 1005611 1005614 1005630
111-1273EA 585 SEK
111-1273 111-1274 111-1277 111-1278 111-1279
Partikelfiltrerande halvmasker, engångs, FFP1/FFP2/FFP34000-serien
Masker Andningsskydd, engångs Andningsskydd, partiklar
Individuellt förpackat, hopfällbart andningsskydd med de exklusiva funktionerna från Willson 5000-serien: extra mjuk, ny utandningsventil, latex-, PVC- och silikonfritt material.
  • 5 hopfällbara modeller som levereras i hygieniska separata förpackningspåsar med tryckt bruksanvisning
  • Kan bekvämt förvaras i fickan
  • Särskild vikmekanism skyddar masken mot kontaminering när den inte används
  • Hakdel särskilt anpassad för att användaren ska kunna tala obehindrat
EN149:2001
Certifikat: EN 149:2001