VWR®, Tillbehör för stativbord
Leverantör: VWR Collection
245-0014EA 3175 SEK
245-0014 245-0015 245-0016 245-0017 245-0018 245-0019 245-0020 245-0021
VWR®, Tillbehör för stativbord
Nivåbord
Påläggsplatta: Aluminium, grå/svart eloxerad. Utökar arbetsytans storlek.
Stativplatta: Aluminium, grå/svart. För fastspänning på stativ.
Stand rods: Aluminium, anodised yellow. Can only be used in conjunction with the two extension panels 245-0017, 650 mm long, 12 mm diameter.
Hållare för stativbord: Aluminium. För fastspänning av laboratorieställ till stativstavar o.dyl.
Aluminium, anodised yellow. Can only be used in conjunction with the two extension panels 245-0017, 650 mm long, 12 mm diameter.