VWR®, Stativbord
Leverantör: VWR Collection
245-0004EA 2550 SEK
245-0004 245-0005 245-0006 245-0007 245-0008 245-0009
VWR®, Stativbord
Nivåbord
Aluminium, anodiserad. Med gängat hål (M10) i mitten av den övre plattan, för montering av stativstavar (börjar från art.nr 245-0006).
  • Steglös justering av arbetshöjd
  • Extremt stabil
  • Robust konstruktion
  • Korrosions- och kemikalieresistent
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable