VWR®, Etiketter, kryo, square
Leverantör: VWR Collection
817-5000EA 2250 SEK
817-5000 817-5001 817-5003 817-5005 817-5006 817-5007 817-5008 817-5011 817-5013 817-5015
VWR®, Etiketter, kryo, square
Etiketter
Etiketterna och vidhäftningen har utformats för att stå emot temperaturer −196 till +121 °C. VWR®-etiketter är idealiska för all kryolagring och kan användas i de flesta inkubatorer.
  • Behöver inte lamineras
  • Använd på rör, ställ och boxar