Kombinerad jonselektiv elektrod
Leverantör: WTW
106667 106663 106653 106651 106675 106665 106666 106671 106661 106655 106649
662-7379EA 25150 SEK
662-7379 662-7375 662-7367 662-7059 662-7386 662-7377 662-7378 662-7383 662-7373 662-7369 WTWA106649
Kombinerad jonselektiv elektrod
Elektroder ISE elektroder
Lättanvänd och robust jonselektiv elektrod av hög kvalitet, idealisk för fältapplikationer.
  • Combined with built-in reference electrodes which make them particularly suitable for measurement of small volume samples
Beställningsinformation: Kompletteras med elektrolyt, jonstyrkejusterare och standardlösningar (standardlösning för CN800 ska vara nygjord).