Hydrometrar för mineraloljor
Leverantör: GERING
0429WG 0431WG 0428WG 0430WG 0432WG
614-0429EA 2000 SEK
614-0429 614-0431 614-0428 614-0430 614-0432
Hydrometrar för mineraloljor
Aerometrar
Areometer för mineralolja med termometer i skaftet.
  • Kalibreringstemperatur: 15 °C