Homogenisator för vävnad, typ Potter-Elvehjem
Leverantör: DWK Life Sciences
358034 358029 358044 358049 358054 358039
432-5035EA 3650 SEK
432-5035 432-5032 432-5041 432-5044 432-5047 432-5038
Homogenisator för vävnad, typ Potter-Elvehjem
Homogenisatorer Homogenisatorer, för vävnad
Mortel i borosilikatglas, PTFE-pistill med stav av rostfritt stål. Precis konstruktion med utbytbara delar. För beredning av vävnadshomogenat osv. PTFE-pistill för mjukvävnad som hjärna och lever.
  • Spelrum mellan pistill och rör är 0,1 till 0,15 mm
  • Kan autoklaveras
Stav av rostfritt stål, 6,3 mm i diameter . Kan användas med omrörarmotorer (för ökad användarsäkerhet rekommenderar vi dock att använda ett plast-överdraget rör).
Stainless steel rod Ø 6.3 mm can be used with overhead stirrer (however, we strongly recommend using a safety coated tissue grinders  for added user safety)
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards)
Certifikat: Wheaton 33 borosilikatglas med låg extraherbarhet (uppfyller standarderna ASTM typ I klass A och USP typ I).