Homogenisator, konisk
Leverantör: DWK Life Sciences
358133 358137 358141 358145 358132 358144 358143 358140 358139 358136 358135 358131
432-1290EA 1800 SEK
432-1290 432-1291 432-1292 432-1293 432-1294 432-5062 432-5061 432-5060 432-5059 432-5058 432-5057 432-5056
Homogenisator, konisk
Homogenisatorer Homogenisatorer, för vävnad
Mortel i borosilikatglas, PTFE-pistill med stav av rostfritt stål. Homogenisator, med konisk yta som gör det möjligt att först minska storleken så att provet sedan kan passera genom den cylindriska delen till det slutliga homogeniseringssteget. Effektivare och snabbare homogenisering jämfört med homogenisatorer av Tenbroeck och Potter-Elvehjem TYP. För mjukvävnad SOM hjärna.
  • Spelrum mellan pistill och rör: 0,1 till 0,15 mm
Stav av rostfritt stål, diameter 6,3 mm, är tillräckligt lång för att passa i chucken på omrörarmotorer.
Certifikat: Borosilikatglas uppfyller standarderna ASTM typ I klass A och USP typ I.