Homogenisator, mikro
Leverantör: DWK Life Sciences
357844 357848
432-1280EA 2225 SEK
432-1280 432-1281
Homogenisator, mikro
Homogenisatorer Homogenisatorer, för vävnad
Borosilikatglas. För försiktig handdrift. Liknar Potter-Elvehjem homogenisator, men i mikrostorlek för extremt precisionsarbete.
  • Spelrum mellan pistill och rör: 0,1 till 0,15 mm
  • Design med behållare och hällpip
Borosilikatglas som uppfyller standarderna ASTM typ I klass A och USP typ I
Certifikat: Borosilikatglas som uppfyller standarderna ASTM typ I klass A och USP typ I