Inbäddningskassett, Histosette® II, M492
Leverantör: Simport Scientific
M492-2 M492-4 M492-5 M492-6 M492-10 M492-11 M492-12 M492-3 M492-8 M492-9 M492-7
720-0909EA 3725 SEK
720-0909 720-0911 720-0912 720-0913 720-0906 720-0907 720-0908 720-0910 720-0914 720-0915 720-1528
Inbäddningskassett, Histosette® II, M492
Histologikassetter Histokassetter
Acetal polymer.
  • Tål histologiska lösningsmedel
  • Genomflödesöppningar
  • Inbyggt lock
  • Skrivfält med 45° vinkel på framsidan