Inbäddningskassett, Histosette® II, M493
Leverantör: Simport Scientific
M493-2 M493-4 M493-5 M493-6 M493-7 M493-8 M493-9 M493-10 M493-11 M493-12 M493-3
720-0919EA 3875 SEK
720-0919 720-0921 720-0922 720-0923 720-0924 720-0925 720-0926 720-0916 720-0917 720-0918 720-0920
Inbäddningskassett, Histosette® II, M493
Histologikassetter Biopsikassetter
Acetal polymer.
  • Inget behov av biopsipads
  • Tål histologiska lösningsmedel
  • Inbyggt lock
  • Skrivfält med 45° vinkel på framsidan