Inbäddningskassett, Histosette®I, M498
Leverantör: Simport Scientific
M498-2 M498-4 M498-7 M498-12 M498-10 M498-11 M498-3 M498-5 M498-6 M498-8 M498-9
720-0932EA 2475 SEK
720-0932 720-0934 720-0937 720-1534 720-0930 720-0931 720-0933 720-0935 720-0936 720-0938 720-0939
Inbäddningskassett, Histosette®I, M498
Histologikassetter Histokassetter
Acetal polymer.
  • Tål histologiska lösningsmedel
  • Långt fack
  • Genomflödesöppningar
  • Skrivfält med 45° vinkel