Inbäddningskassett, Microsette™ I M502, för biopsier
Leverantör: Simport Scientific
M502-12 M502-16 M502-5 M502-10 M502-11 M502-2 M502-3 M502-4 M502-6 M502-7 M502-8 M502-9
720-0309EA 5675 SEK
720-0309 720-1543 720-0954 720-0949 720-0950 720-0951 720-0952 720-0953 720-0955 720-0956 720-0957 720-0958
Inbäddningskassett, Microsette™ I M502, för biopsier
Histologikassetter Biopsikassetter
Acetal polymer.
  • Inget behov av biopsipads
  • Stora fack 25×30 mm
  • 2000 hål med diameter 0,26 mm
  • Inbyggt lock
  • Skrivfält med 45° vinkel på framsidan för vissa automatiska kassettskrivare