Inbäddningskassett, Histosette ® I M499
Leverantör: Simport Scientific
M499-6 M499-12 M499-10 M499-11 M499-2 M499-3 M499-4 M499-5 M499-7 M499-8 M499-9
720-0946EA 2675 SEK
720-0946 720-1538 720-0940 720-0941 720-0942 720-0943 720-0944 720-0945 720-1542 720-0947 720-0948
Inbäddningskassett, Histosette ® I M499
Histologikassetter Biopsikassetter
Acetal polymer. Engångskasset som liknar den i M498-serien men är särskilt utformad för att hålla biopsiprover under inbäddningsprocessen.
  • Inget behov av biopsipads
  • Fyrkantiga genomflödesöppningar (1 mm)
  • Inbyggt lock
  • Skrivfält med 45° vinkel, kan användas med vissa automatiska kassettskrivare