Inbäddningskassett, Micromesh™ M508, för biopsier
Leverantör: Simport Scientific
M508-10 M508-11 M508-12 M508-2 M508-3 M508-4 M508-5 M508-6 M508-7 M508-8 M508-9
720-0979EA 5600 SEK
720-0979 720-0980 720-0981 720-0982 720-0983 720-0984 720-0985 720-0986 720-0987 720-0988 720-0989
Inbäddningskassett, Micromesh™ M508, för biopsier
Histologikassetter Biopsikassetter
Acetal polymer.
  • Inga behov av biopsipads
  • 4 fyrkantiga fack 13 mm
  • 1676 hål ger maximal vätskegenomströmning
  • Inbyggt lock
  • Skrivfält med 45° vinkel på framsidan för vissa automatiska kassettskrivare