Inbäddningskassett, Microsette™ M507, för biopsier
Leverantör: Simport Scientific
M507-10 M507-11 M507-12 M507-2 M507-3 M507-4 M507-5 M507-6 M507-7 M507-8 M507-9
720-0968EA 5600 SEK
720-0968 720-0969 720-0970 720-0971 720-0972 720-0973 720-0974 720-0975 720-0976 720-0977 720-0978
Inbäddningskassett, Microsette™ M507, för biopsier
Histologikassetter Biopsikassetter
Acetal polymer. Biopsy processing/embedding cassettes, Micromesh™ M507.
  • Inga behov av biopsipads
  • Stort fyrkantigt fack (27 mm²)
  • 1676 fyrkantiga hål (0,38 mm²) ger förbättrad vätskegenomströmning
  • Inbyggt lock
  • Skrivfält med 45° vinkel på framsidan för vissa automatiska kassettskrivare