Inbäddningskassett, Microsette™ M503, för biopsier
Leverantör: Simport Scientific
M503-8 M503-12 M503-10 M503-11 M503-2 M503-3 M503-4 M503-5 M503-6 M503-7 M503-9
720-1029EA 5675 SEK
720-1029 720-1546 720-0959 720-0960 720-0961 720-0962 720-0963 720-0964 720-0965 720-0966 720-0967
Inbäddningskassett, Microsette™ M503, för biopsier
Histologikassetter Biopsikassetter
Acetal polymer.
  • Inga behov av biopsipads
  • Sex fack 7×12 mm, numrerade 1 - 6
  • 2000 hål med diameter 0,26 mm ger maximal vätskegenomströmning
  • Inbyggt lock
  • Skrivfält med 45° vinkel på framsidan för vissa automatiska kassettskrivare