Biopsikassetter i QuickLoad™-hylsor, Micromesh™
Leverantör: Simport Scientific
M507-12SL M507-11SL M507-2SL M507-3SL M507-4SL M507-5SL M507-6SL M507-7SL M507-8SL M507-9SL M507-10SL
720-1224EA 3925 SEK
720-1224 720-1578 720-1228 720-1229 720-1230 720-1231 720-1232 720-1582 720-1583 720-1584 720-1223
Biopsikassetter i QuickLoad™-hylsor, Micromesh™
Histologikassetter Biopsikassetter
Kassetter i plasthylsor.
  • Främre skrivyta i 45° vinkel
  • Tillgänglig i icke-cytotoxiska och icke-metalliska färger
  • Perfekt även för nålbiopsier
  • Stora etikettområden på tre sidor av kassetten
Gjutna av en högdensitetspolymer. Förvarar prov säkert nedsänkta i vätska och är resistenta mot den kemiska effekten från histologiska lösningar. Stort fyrkantigt 27 mm utrymme med 6 mm höjd.
Förpackning: Kassetter paketeras i hylsor om 75. Varje låda innehåller 10 hylsor.