Inbäddningskassett för vävnadsbearbetning, Histosette® I, M490
Leverantör: Simport Scientific
M490-10 M490-12 M490-2 M490-3 M490-4 M490-5 M490-6 M490-7 M490-9 M490-11 M490-8
720-0884EA 1775 SEK
720-0884 720-0886 720-0887 720-0888 720-0889 720-0890 720-0891 720-0892 720-0894 720-0885 720-0893
Inbäddningskassett för vävnadsbearbetning, Histosette® I, M490
Histologikassetter Histokassetter
Acetal polymer.
  • Tål histologiska lösningsmedel
  • Genomflödesöppningar
  • Inbyggt lock
  • Skrivfält med 30° vinkel