Säkerhetsgasslang
Leverantör: DEUTSCH NEUMANN
3608050 3608075 3608100 3608150 3608060 3608125 3608200 3608300
451-4311EA 1600 SEK
451-4311 451-4312 451-4313 451-4314 451-4315 451-4316 451-4317 451-4318
Säkerhetsgasslang
Slangar Överföringsslang
Red rubber, spiraling stainless steel wire core.
  • Flexibel och böjbar
  • Stick- riv- och temperaturtålig
  • Uppfyller DIN 12898
DVGW-Reg.-N°. G84e 100 D&N
Certifikat: DVGW-Reg.-N°. G84e 100 D&N