Korgglasögon, Flex Seal™
Leverantör: HONEYWELL SAFETY
1011333 1011381
111-0132EA 555 SEK
111-0132 111-3606
Korgglasögon, Flex Seal™
Korgglasögon
Glasögon med en flexibel och robust ram har en lins som omsluts för panoramautsikt.
  • Soft and flexible silicone frame for excellent comfort and ensures a snug, slip-free fit
  • Remains soft and supple even in extremely hot or cold environments
  • Pivoting, removable and adjustable headband
  • Indirect ventilation prevents fogging
  • Neoprene strap (111-0132) or elastic strap (111-3606)
Designed to be compatible with prescription spectacles.
Vikt: 110 g.
Certifikat: EN 166, EN 169, EN 171, 1FT, C 3, 4, 9.