Uvex Ultravision Goggles
Leverantör: UVEX
9301.105 9301.317 9301.714 9301.906 9301.716 9301.318 9301.555 9301.626 9301.116
UVEX9301.105EA 595 SEK
UVEX9301.105 111-8049 111-8051 UVEX9301.906 UVEX9301.716 UVEX9301.318 UVEX9301.555 111-1713 UVEX9301.116
Uvex Ultravision Goggles
Korgglasögon
Skyddsglasögon med panoramalinsform som möjliggör 180° ostört, lateralt synfält. De är anatomiskt formade och passar bekvämt över de flesta receptbelagda glasögon.
  • Integrerad, indirekt ventilation ger möjlighet till luftcirkulation
  • Frostad överdel för att minska reflexer
  • Särskilt utvecklad näsbrygga, fungerar bra med respirator
  • Brett huvudband av hög kvalitet som är lätt att justera
  • Extra ansiktsskydd med låg vikt och integrerad ventilation som kläms fast på skyddsglasögon
  • Passar över andningsfilter, skyddshjälmar och öronskydd
Vikt: 126 g
EN 166, EN 170
Certifikat: EN 166, EN 170.