Handskar, neopren, för handskbox
Leverantör: PIERCAN
97800C96/10 10750C84/10 10500C76/10 10500C86/10 10750C74/10 14800C76/10 14800C86/10 14800C96/10 14800C84/10 14800C94/10 10500C96/10 18800C96/10 18800C94/10 18800C86/10 18800C84/10 18800C106/10 18800C104/10 10750C94/10 10750C106/10 10750C104/10 13800C96/10 13800C106/10 10750C76/10 10750C86/10 10750C96/10 13800C76/10 13800C86/10 10500C104/10 10500C106/10 10500C74/10 10500C84/10 10500C94/10 13800C104/10 13800C74/10 13800C84/10 13800C94/10 14500C6E66 14500C7E46 14500C7E66 14500C8E46 14500C8E66 14500C9E46 14500C9E66 14800C6E46 18800C94/6
PIEC97800C96/10EA 54325 SEK
PIEC97800C96/10 PIEC10750C84/10 PIEC10500C76/10 PIEC10500C86/10 PIEC10750C74/10 PIEC14800C76/10 PIEC14800C86/10 PIEC14800C96/10 PIEC14800C84/10 PIEC14800C94/10 PIEC10500C96/10 PIEC18800C96/10 PIEC18800C94/10 PIEC18800C86/10 PIEC18800C84/10 PIEC18800C106/10 PIEC18800C104/10 PIEC10750C94/10 PIEC10750C106/10 PIEC10750C104/10 PIEC13800C96/10 PIEC13800C106/10 PIEC10750C76/10 PIEC10750C86/10 PIEC10750C96/10 PIEC13800C76/10 PIEC13800C86/10 PIEC10500C104/10 PIEC10500C106/10 PIEC10500C74/10 PIEC10500C84/10 PIEC10500C94/10 PIEC13800C104/10 PIEC13800C74/10 PIEC13800C84/10 PIEC13800C94/10 PIEC14500C6E66 PIEC14500C7E46 PIEC14500C7E66 PIEC14500C8E46 PIEC14500C8E66 PIEC14500C9E46 PIEC14500C9E66 PIEC14800C6E46 PIEC18800C94/6
Handskar, neopren, för handskbox
Handskar
Ambidextrösa handskar för båda händerna, tillverkade i mjukt svart polykloroprengummi som är självsläckande och som därmed ger handsken ett bra brandskydd. Den är den idealiska elastomeren som ger den bästa kompromissen mot samverkan av flera potentiellt skadliga medel, exempelvis olja och ozon. Finns för användning med portar i olika diametrar.
  • God slitstyrka och flexibilitet
  • God tålighet mot effekterna av åldring med ozon, syre och väderpåverkan
Colour: Black
0,4 mm thickness: EN 388 (X100), EN 374-1, EN 421; Cat. III
0,6 mm thickness: EN 388 (X100), EN 374-1 (ACK), EN 421; Cat. III
0,8 mm thickness: EN 388 (X111), EN 374-1 (ACK), EN 421; Cat. III
Certifikat: 0,4 mm thickness: EN ISO 374-1 Type B (ANP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III
0,6 mm thickness: EN 388:2016 (X1XXX), EN ISO 374-1 Type B (ANP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III
0,8 mm thickness: EN 388:2016 (X111X), EN ISO 374-1 Type B (ANP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III