Handskar, stickade, HyFlex® 11-600 / 11-601 / 11-605
Leverantör: Ansell
11-600/10 11-600/7 11-600/8 11-600/9 11-605/10 11-605/6 11-605/7 11-605/8 11-605/9 11-600/6 11-601/10 11-601/6 11-601/7 11-601/8 11-601/9 11-600/11 11-601/5 11-600/5
112-0195EA 830 SEK
112-0195 112-0197 112-0198 112-0199 112-0200 112-0201 112-0202 112-0203 112-0204 112-0196 112-5073 112-5074 112-5075 112-5076 112-5077 112-4246 ANSE11-601/5 ANSE11-600/5
Handskar, stickade, HyFlex® 11-600 / 11-601 / 11-605
Handskar
Det elastiskt stickade nylonfodret och polyuretanbeläggningens sammansättning, gör dem böjliga och elastiska.
  • Optimal taktilitet och smidighet: ultratunna med överlägsen slitstyrka
  • Polyuretanbeläggning för bra grepp i torra miljöer
  • Luddar och färgar inte
Dessa industrihandskar passar för användningsområden där precision och/eller ren hantering krävs samt för lätta och känsliga applikationer, som hantering av små delar eller användning i renrum.
Certifikat: 11-600/11-601: EN 388:2016 (3121A), kat. II
11-605: Kat. II.