Hand protectors, Hot Hand®
Leverantör: FUNAKOSHI & CO LTD
KG-0000-01 KG-0000-02 KG-0000-03 KG-0000-04 KG-0000-06
112-5070EA 785 SEK
112-5070 112-1983 112-5071 112-1984 112-5072
Hand protectors, Hot Hand®
Handskydd
Dessa greppvantar gjorda av flexibel silikonelastomer kan användas för att hantera varma eller kalla föremål och för att bära dem korta avstånd. Formen skyddar endast insidan av handen vilket säkerställer god känslighet. Tummen måste föras in i en av de två öppningarna, de andra fingrarna i den återstående öppningen för en bra greppeffekt.
  • Temperaturområde : −60 till +230 °C
  • Rengör med tvål och vatten och förvara vid rumstemperatur skyddad från fukt och ljus
  • För säkert grepp
Colour: White, red
EN 407, EN 511; Cat. II
Certifikat: EN 407, EN 511; Klass: II