Handskar, Nitrotough™ N230Y and N250Y
Leverantör: Marigold (Ansell)
200GY0580 200GY0581 200GY0589 200QY0580 200QY0581 200QY0587 200QY0588 200QY0589
112-0863EA 755 SEK
112-0863 112-0864 112-0867 112-0868 112-0869 112-0870 112-0871 112-0872
Handskar, Nitrotough™ N230Y and N250Y
Handskar
Knit wrist glove with lightweight supported nitrile finish, ¾ coated (N230Y) or fully coated finish (N250Y) and 100% cotton interlocked lining.
  • God smidighet och grepp
  • Idealiskt alternativ till PVC och tunna läderhandskar
Idealisk för montering, teknikarbeten och allmänt handhavande.
Certifikat: EN 388:2016 (4111A); Cat. II.