Handskar, Edge® 76-100
Leverantör: ANSELL HEALTH CARE
76-100/9 76-100/7
112-3702EA 360 SEK
112-3702 112-3598
Handskar, Edge® 76-100
Handskar
Ambidextrous, light and stretchy gloves made from cotton.
  • Kan användas som de är eller som innerhandske
  • Inga sömmar som kan skava eller gå upp
  • Fiberstickad utformning ger bra ventilation
  • Alla modeller är tvättbara i 40 °C. Krymper inte, stelnar inte och tappar inte formen
Length: 220 mm
Colour: Natural
EN 388 (002X), Cat. II
Certifikat: EN 388:2016 (002XA), kat. II