Handskar, PX130 och PX140
Leverantör: Marigold (Ansell)
M10249 M10250 M10251 M10252 M10253 M10258
112-2472EA 485 SEK
112-2472 112-2473 112-2474 112-2475 112-2476 112-2481
Handskar, PX130 och PX140
Handskar
Seamless nylon gloves in a lightweight ergonomic design for highly dextrous tasks.
  • Plan, doppad polyuretanbeläggning ger bra grepp
  • Det mjuka tyget ger god smidighet
  • Ventilerad handrygg säkerställer att huden kan andas naturligt
Certifikat: EN 388 (4131), Kat. II