Kemikalieskyddshandskar, FluoTech 468
Leverantör: MAPA
34468130 34468138 34468139
112-1277EA 2925 SEK
112-1277 112-1275 112-1276
Kemikalieskyddshandskar, FluoTech 468
Handskar
These liquidproof gloves are made of black fluoroelastomer with an internal layer of chlorinated nitrile. The anatomically designed glove features a smooth finish and provides a high chemical resistance against petroleum, aromatic and chlorinated solvents.
  • Väldigt flexibelt material, utmärkt tålighet och lång livslängd
  • Grönt invändigt lager indikerar skador i ytskiktet
  • Rekommenderas för personer som är känsliga mot latexprotein
Length: 300 mm  
Tjocklek: 0,5 mm
Färg: svart
EN 374 (ADEFGJKL), EN 388 (4102), kat. III
Certifikat: EN ISO 374-1 Type A (ADEFGJLMNO), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3102X), kat. III