Handskar, kemikalieresistenta, AlphaTec® 39-122 / 39-124
Leverantör: Ansell
39-122/10 39-122/7 39-122/8 39-122/9 39-124/10 39-124/7 39-124/8 39-124/9
112-3506EA 145 SEK
112-3506 112-3507 112-3508 112-3509 112-4254 112-4255 112-4256 112-4257
Handskar, kemikalieresistenta, AlphaTec® 39-122 / 39-124
Handskar
These strong reusable nitrile gloves feature a 100% cotton liner and textured palm and fingers. They provide excellent resistance to abrasion, cuts and snags plus first-class chemical protection.
  • Utmärkt våt- och torrgrepp
  • Ger bra smidighet, komfort och skydd
  • Tål petrokemiska ämnen, alkohol, rengöringsmedel, fetter och oljor samt lösningsmedel
Ideal for use in chemical processing and preparation, metal fabrication, degreasing and for applications involving agrochemicals.
EN 374, EN 388 (4111), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 1.0
Certifikat: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX), AQL 1,0, kat. III