Handskar, kemikalieresistenta, UltraNeo 382
Leverantör: MAPA
34382049 34382036 34382037 34382038 34382040
112-3382EA 2700 SEK
112-3382 112-4927 112-4928 112-4929 112-4926
Handskar, kemikalieresistenta, UltraNeo 382
Handskar
Dessa Anatomiskt utformade, vätsketäta handskar tillverkade i blå neopren över ett stickat bomullsfoder. De har böjda fingrar, profilerad handflata och glidfri yta på handflata och fingrar område.
  • ”Två handskar i en” för säkrare skydd mot kemikalier
  • Reliefmönster ger optimalt grepp
  • Hög komfort och värmeisolering tack vare bomullsfodret
  • Slitstarka
Length: 355 mm
Thickness: 0,9 mm
Colour: Blue
EN 374 (ACKL), EN 388 (2121), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 1.5
Certifikat: EN ISO 374-1 Type A (ALMNST), EN 374-5, EN 388:2016 (2121X), EN 407 (X1XXXX), kat. III; AQL 1,5