Handskar, Jersette
Leverantör: MAPA
34301009 34300050 34300055 34300056 34300057 34300058 34300059 34301000 34301005 34301006 34301007 34301008
112-0658EA 125 SEK
112-0658 112-1085 112-0651 112-0652 112-1086 112-1087 112-1088 112-0653 112-0654 112-0655 112-0656 112-0657
Handskar, Jersette
Handskar
Vätsketät latexhandske med slät eller strukturerad yta. Lämpad för användning i våta miljöer.
  • Bomullsfodrad; inga sömmar på arbetsytor
  • God resistens mot många syror och ketoner
Length: 310 - 330 mm
Thickness: 1,15 mm
Colour: Blue
EN 388 (3141), EN 407 (X1XXXX), Cat. II; AQL 1.5
Certifikat: EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 388:2016 (2131X), EN 407 (X1XXXX), kat. II; AQL 1.5