Handskar, skydd mot kemikalier och värme, AlphaTec® 19-024 / 19-026
Leverantör: Ansell
19-026/8 19-024/8 19-024/10 19-026/10
112-2307EA 1400 SEK
112-2307 112-2396 112-2397 112-2398
Handskar, skydd mot kemikalier och värme, AlphaTec® 19-024 / 19-026
Handskar
Dessa handskarna förenar smidigheten och kemikalieresistensen hos neopren med ett bekvämt, mjukt, termiskt foder som tål värme. Utvecklade för att skydda inom användningsområden där det finns värme- och kemikalierisker.
  • Neoprenbeläggningen skyddar mot många olika kemiskalier
  • Utmärkt slitstyrka och kemiska egenskaper (skyddar mot fett och olja)
  • Bekvämt och isolerande dubbelfoder skyddar vid kortvarig kontakt med varma föremål upp till 180 °C
  • Med utdragbart innerfoder och ögla för upphängning
Length: 460 or 660 mm
Colour: Black
EN 374 (AKL), EN 388 (3222), EN 407 (32XX4X), EN 511 (121), Cat. III; AQL 1.0
Certifikat: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLMPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122B), EN 407 (32XX4X), EN 511 (121), kat. III; AQL 1,0
Observera: VIKTIGT! Ej avsedda för användning i eller i närheten av öppen eld.