Handskar, kemikalieresistenta, AlphaTec® Solvex® 37-655 / 37-185
Leverantör: Ansell
37-655/9 37-185/10 37-185/9 37-185/11 37-185/8 37-185/7
112-0283EA 0 SEK
112-0283 112-2321 112-1168 112-2927 112-2929 112-2928
Handskar, kemikalieresistenta, AlphaTec® Solvex® 37-655 / 37-185
Handskar
Solvex®-handsken har en tålig och kemikalieresistent nitrilbeläggning.
  • Kan återanvändas, med oöverträffat slitstarka och utmärkt skydd mot mekaniska skador
  • Flockat foder som ger god komfort
  • Den ofodrade versionen av handsken är helt fri från bomullsfibrer och eliminerar varje risk för kontaminering genom sådana fibrer, vilket gör handsken idealisk för arbetsplatser som är känsliga för externa föroreningar
  • Med sandpatch- eller omvänt rutmönster
These gloves are the ideal choice for safe handling in a wide range of work environments where harsh chemicals are present.
Thickness: 0,38 or 0,56 mm
Colour: Green
EN 374, EN 388; EN 1149, Cat. III, AQL 0.65
Certifikat: 37-185: EN ISO 374-1:2016 Type A (AGJKLPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4102X), EN 1149; Cat. III
37-655: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4101X), EN 1149; Cat. III
Food contact approved.