Renrumshandskar, polykloropren, DermaShield® 73-711 / 73-721
Leverantör: Ansell
73-721/6 73-721/6.5 73-721/7 73-721/7.5 73-721/8 73-721/8.5 73-721/9 73-711/7.5 73-711/9 73-711/8.5 73-711/6 73-711/6.5 73-711/7 73-711/8
112-3800EA 9625 SEK
112-3800 112-3801 112-3802 112-3803 112-3804 112-3805 112-3806 112-3791 112-3794 112-3793 112-3788 112-3789 112-3790 112-3792
Renrumshandskar, polykloropren, DermaShield® 73-711 / 73-721
Handskar
Handspecifika, ergonomiskt designade handskar med pärlmanschett. Passar för användning i laboratorier och läkemedels-, bioteknik- och medicinteknisk industri.
  • Sterila eller osterila, puderfria, sträva fingertoppar
  • Optimalt skydd för både produkt och personal
  • Inga acceleratorer: inga allergier
  • Mjukt och flexibelt material ger god komfort jämfört med naturlig gummilatex
  • God resistens mot stick och många kemikalier
  • Särskild behandling av ytterytan och ständig övervakning av greppvärden
De sterila modellerna passar för användning i renrum klass 100, ISO 5 eller M3.5. De osterila handskarna bör användas i kontrollerade men osterila miljöer.
Length: 310 mm
Thickness: 0,18 mm (cuff), 0,175 mm (palm), 0,85 mm (fingertip)
Colour: Green
Certifikat: 73-711: EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 0,65
73-721: EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 421; Cat. III; AQL 0,65
Förpackning: De sterila handskarna är förpackade som enstaka par i poly-ficka, förseglade i poly-kuvert, tio par per förseglad poly-påse, fem förseglade poly-påsar per storpåse, fyra storpåsar per ytterpåse, totalt 200 par per låda.
De icke-sterila handskarna är bulkförpackade: 20 höger- och vänster-handskar är förpackade i separata fack i en förseglad poly-påse, en poly-påse per vakuumförseglad poly-påse, två poly-påsar per vakuumförseglad stor poly-påse; fem stora poly-påsar per ytterpåse; 200 par per låda.