Renrumshandskar, nitril, BioClean Biotac™
Leverantör: NITRITEX
BIOTAC-L BIOTAC-M BIOTAC-S BIOTAC-XL BIOTAC-XXL BIOTAC-XS
112-3069EA 5350 SEK
112-3069 112-3070 112-3071 112-3072 112-3073 112-3083
Renrumshandskar, nitril, BioClean Biotac™
Handskar
Ambidextrous nitrilhandskar med pärlformade manschetter ger utmärkt grepp.
  • Osterila, puderfria med räfflade fingertoppar
  • Långvarig urlakning i rent, avjoniserat vatten garanterar extremt låga halter klorider och extraherbara metaller
  • Innehåller inga naturgummiproteiner
  • Varje storlek har en unik streckkod på ytterpåsen med 100 par samt på den ytterkartongen, vilket tillåter automatisk datainmatning i lagerhållningssystem
Passar för användning i klass 100-, ISO 5- eller M.3-renrum.
Certifikat: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 5 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN455-2:2015.
Suitable for contact with all foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Förpackning: 100 pieces per sealed PE bag; one sealed PE bag per sealed outer PE bag; 10 outer PE bags per carton liner; one carton liner per carton (1000 gloves).