Handskar, nitril, Solo Ultra 997
Leverantör: MAPA
34997756 34997757 34997758 34997759
112-0771EA 430 SEK
112-0771 112-0772 112-0773 112-0774
Handskar, nitril, Solo Ultra 997
Handskar
Dessa ambidextrösa vätsketäta handskar med manschetter med pärlor är gjorda av nitril.
  • Osteril, klorbehandlad, fingertoppar med greppmönster
  • Utmärkt smidighet tack vare flexibilitet och tunn materialtjocklek
  • Lätta att ta på och av
  • Skydd av handen såväl som de hanterade produkterna
  • Rekommenderas för personer som är känsliga för latexprotein
Lämpad för livsmedelshantering, laboratoriearbete och arbete med små föremål.
Certifikat: EN ISO 374-1 Type B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS; AQL 1.5, kat III, överensstämmer med FDA.