Handskar, Nitril, TouchNTuff® 92-600 / 92-605
Leverantör: ANSELL HEALTH CARE
92-600/8.5-9 92-600/7.5-8 92-600/6.5-7 92-600/9.5-10 92-605/S 92-605/M 92-605/L 92-605/XL 92-600/10.5-11 92-600/5.5-6
112-0999EA 810 SEK
112-0999 112-0998 112-0997 112-1008 112-1935 112-1936 112-1937 112-1938 112-6640 112-6641
Handskar, Nitril, TouchNTuff® 92-600 / 92-605
Handskar
Handskar med rullad kant, tillverkade i nitril med högt punkteringsmotstånd, och ger värdefullt skydd mot oavsiktliga stänk av farliga kemikalier.
  • Osterila, puderfria, slät yta eller greppmönster på fingertopparna
  • 100% nitril; fria från vax, silikon eller mjukgörare; idealiska för känslig hud
  • Tre gånger så punkteringssäkra som latex eller PVC-handskar
  • Lätta, svala och slitstarka
  • Utformade för maximal rörelsefrihet och minimal handtrötthet
Passar utmärkt för användning inom kemisk- och elektronikindustrin.
Thickness: 0,12 mm
Colour: Green
EN 374, EN 1149-5 (tested for EN 1149-1 and 1149-3), Cat. III; AQL 1.5
Food contact approved
Certifikat: 92-600: EN ISO 374-1:2016 typ B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 1149-5 (testade enligt EN 1149-1 och 1149-3), kat. III; AQL 1,5
92-605: EN ISO 374-1:2016 typ B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421, EN 1149-5 (testade enligt EN 1149-1 och 1149-3), Cat. III; AQL 1,5
Godkända för kontakt med livsmedel