Renrumshandskar, latex, AccuTech® 91-225 / 91-325
Leverantör: Ansell
91-225/6 91-225/6.5 91-225/7 91-225/7.5 91-225/8 91-225/8.5 91-225/9
112-0979EA 7525 SEK
112-0979 112-3668 112-0981 112-0982 112-0983 112-0984 112-0985
Renrumshandskar, latex, AccuTech® 91-225 / 91-325
Handskar
Hand-specific gloves with straight cuffs for all applications requiring a high level of dexterity and grip. Ideal for pharmaceutical, medical device manufacturing and biotech. The sterile version is suitable for use in ISO 6 (Class 1000) cleanroom environments.
  • Sterila eller osterila, puderfria
  • Handspecifika, ergonomiska för bra smidighet, komfort och långvarig användning
  • Rak krage för bättre passform över ärm
  • Proteinhalt under 50 µg/gram
EN 374, Cat. III, ASTM D 5712-95; AQL 1,0
Certifikat: EN ISO 374-1:2016 Type B (LPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; kat. III; AQL 1,0
Förpackning: Förpackade i renrumskompatibel förpackning och fodrad transportkartong.
Parvis förpackade i plastfodral i förslutet plasthölje, 10 par per plastpåse, 5 förslutna plastpåsar i stor plastpåse, 4 stora plastpåsar per fodrad kartong.