Handskar för renrum, latex/nitril/neopren, AdvanTech 522
Leverantör: MAPA
34522320 34522328 34522329
112-0722EA 160 SEK
112-0722 112-0723 112-0724
Handskar för renrum, latex/nitril/neopren, AdvanTech 522
Handskar
Anatomiskt utformade vätsketäta handskar. Tillverkade av naturlatex blandat med neopren och nitril. De är klorbehandlade invändigt  och har strukturerad  yta vid handflata och fingrar. Materialet innehåller inget puder, silikon eller paraffin.
  • Osterila, puderfria, strukturerad yta
  • Unik tredubbel polymerblandning ger överlägset skydd mot de kemikalier som ofta används i kontrollerade miljöer
  • Minskade nivåer av partiklar och reaktiva joner tack vare specifik sammansättning och sköljning i avjoniserat vatten
  • Testning av partikelnivåer och extraherbara ämnen sker regelbundet
  • Säkert grepp i våta förhållanden tack vare Anti-slip
Lämpar sig för användning i renrum klass 100, ISO 5 eller M3.5.
Längd: 610 mm
Tjocklek: 0,5 mm
Färg: Naturfärgad
Certifikat: EN ISO 374-1 Type B (KST), EN ISO 374-5, EN 388 (1110X); Cat. III