Renrumshandskar, latex, AK
Leverantör: Honeywell Safety
AK1815O/10 AK1815O/11 AK1815O/7 AK1815O/8 AK1815O/9
NORHAK1815O/10EA 1725 SEK
NORHAK1815O/10 NORHAK1815O/11 NORHAK1815O/7 NORHAK1815O/8 NORHAK1815O/9
Renrumshandskar, latex, AK
Handskar
Handskar för höger och vänster hand med rullad krage och diamantreliefyta. Passar för användning i renrum samt som skydd mot syror och frätmedel.
  • Osterila, puderfria, strukturerad yta
  • Enastående motståndskraft mot punktering och slitstyrka
  • Minskad kontamination av joner och extraherbara ämnen
  • Bra grepp i våta/torra förhållanden
  • Storleken är präglad i stället för tryckt med bläck för att undvika bläckkontaminering
EN 388 (2110), EN 374 (AKL); Cat. III
Klarar IES RP-005.2-testet (modifierat) avseende partiklar och extraherbara ämnen. Uppfyller ASTM 739 avseende genomträngning.
Certifikat: EN 388:2016 (1110X), EN ISO 374:2016 Type A (AKLMNOT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS); Cat. III
Klarar IES RP-005.2-testet (modifierat) avseende partiklar och extraherbara ämnen. Uppfyller ASTM 739 avseende genomträngning.
Förpackning: Renrumsförpackade för att skydda handskarna från luftburen kontaminering. Dubbla påsar med renrumskompatibla förpacknings- och etikettmaterial.