Glasrörsskärare
Leverantör: USBECK Laborgeräte
5220 5221
201-9030EA 370 SEK
201-9030 201-9031
Glasrörsskärare
Knivar
Pressgjuten zink, nickelpläterad med stålhjul.
  • För glasrör med diameter upp till 30 mm
  • Utbytbart stålhjul
  • Enkel hantering