Säkerhetsbehållare, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
6379-0004 6379-0010
119-3004EA 2625 SEK
119-3004 119-3010
Säkerhetsbehållare, Nalgene®
Flaskor Flaskor, plast
HDPE.
  • 10 L tillverkad i fluorerad HDPE, 4 L HDPE
  • PP-tratten har lock med 'easy snap'-säkerhetshake för att minimera oavsiktligt spill och utsläpp av flyktiga ämnen
  • Inbyggd ventilationspropp lättar på trycket under tömning och förhindrar utsläpp under användning
  • Förslutningen/adaptern kan även anslutas till ett yttre filter för sprutor
  • Löstagbar nätinsats/filter i PP passar i trattens botten för att fånga upp stora partiklar
Ett system för tillfällig förvaring av lösningsmedels-, kemiskt och biologiskt avfall som består av en kemikalieresistent, okrossbar behållare och löstagbar tratt med lock, förslutnings-/tratt-adapter och filterinsats.