Filtrertrattar
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4013 4011-N 4012-N
516-8921EA 9400 SEK
516-8921 514-4000 516-7563
Filtrertrattar
Trattar Membranfiltertrattar
Borosilikatglas med aluminiumklämma.
För vakuumfiltrering av vätskor och filtrering samt avgasning av mobilfaser för HPLC. Med gradering.
Filtreringsyta: 9,6 cm².
* med nederdel anpassad för propp, utan kolv.
Leveransinformation: Filtrertratt med nr 8-propp och bas (514-4000); Filteringsenhet med sidoarmshållare NS 40/35, med kolv (516-8921).