Filtertratt BioSart® 250
Leverantör: Sartorius
16407-25-ALK 16407-25-ACK
516-7024EA 1475 SEK
516-7024 512-3558
Filtertratt BioSart® 250
Trattar Membranfiltertrattar
Sterila plasttrattar för engångsbruk för koloni- och partikelräkning. Används med Sartorius-membran filter.