Tratt enligt Dr. Hirsch
Leverantör: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L126/00 L126/000 L126/4/0 L126/4/0A L126/5/0
519-2395EA 1525 SEK
519-2395 519-2394 519-2392 519-2393 519-2391
Tratt enligt Dr. Hirsch
Trattar Filtertrattar Filtertrattar
Vitt glaserat porslin.
Tratt med inbyggd perforerad filterplatta som kan användas med pappers- eller membranfilter.
Certifikat: DIN 12 905 (except 519-2392 and 519-2393).